Learn More
1,4-dibromotétrafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
It is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dibromotetrafluorobenzene |
| Point de fusion | 78°C to 81°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 307.87 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.