Learn More
1,4-dichloro-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene is a reagent used in the synthesis of antitrypanosomal, antileishmanial and antimalarial agents. It is also used in the synthesis of lysophosphatidic acid acyltransferase-β in hibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,4-dichloro-2-nitrobenzène est un réactif utilisé dans la synthèse d’agents antitrypanosomiques, antileishmaniaux et antipaludiques. Il est également utilisé dans la synthèse de l’acide lysophosphatidique acyltransférase-β ; dans les inhibiteurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther, le benzène, le disulfure de carbone. Légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene |
| Point de fusion | 53°C to 57°C |
| Densité | 1.6 |
| Point d’ébullition | 266°C to 269°C |
| Point d’éclair | 125°C (257°F) |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 778109 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,ether,benzene,carbon disulfide. Slightly soluble in carbon tetrachloride. |
| Poids de la formule | 192 |
| Afficher plus |