Learn More
Chlorure de 1,4-dichloro-7-isoquinoléinesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dichloro-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-80-5 |
| Formule moléculaire | C9 H4 Cl3 N O2 S |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-8-4-13-9(11)7-3-5(16(12,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1cnc(Cl)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 1,4-dichloroisoquinoline-7-sulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.56 |
| Poids de la formule | 294.9028 |