Learn More
1,4-dichlorobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570541 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10550371 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10570541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113190025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-46-7
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 147
Numéro MDL MFCD00000604
Clé InChI OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
CID PubChem 4685
ChEBI CHEBI:28618
Nom IUPAC 1,4-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dichlorobenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >173°C
Point de fusion 52°C to 56°C
Couleur Blanc
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 174°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4Cl2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 05, 203
Merck Index 15, 3066
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,and carbon disulfide
Poids de la formule 147
Tension de vapeur 1.7mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.