Learn More
1,4-dichlorobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11457747
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11457747 500 g 500g
11414220 100 g 100g
11467747 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11457747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16290.36
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dichlorobenzène, est utilisé comme agent de décongélation, désodorisant et sanitaire pour les poubelles et les produits de restauration, ainsi que pour réguler la population des foreurs et des fourmis de fruits, il peut être appliqué aux lits de semences de tabac pour lutter contre les moisissures bleues. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Le 1,4-dichlorobenzène est utilisé comme une aide de transformation mineure dans la production de meules.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium et ses alliages, certains plastiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-46-7
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000604
Clé InChI OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
CID PubChem 4685
ChEBI CHEBI:28618
Nom IUPAC 1,4-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,4-Dichlorobenzene
Point de fusion 52°C to 56°C
Densité 1.248
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Strong
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1680023
Merck Index 14,3057
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté ≥99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dichlorobenzene
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consigli di prudenza
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dichlorobenzene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.