Learn More
1,4-Dichlorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dichlorobenzene |
| CAS | 106-46-7 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Benzene, p-dichloro- (8CI), 1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, Evola, NSC 36935, PDB, Paradi, Paradichlorobenzene, Paradow, Paramoth, Persia-Perazol, Santochlor, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,4-dichlorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147 |
| Poids de la formule | 145.969 |