Learn More
1,4-dichlorobutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11479257
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
110-56-5
C4H8Cl2
127.01
MFCD00001011
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
8059
1,4-dichlorobutane
ClCCCCCl
110-56-5
C4H8Cl2
127.01
MFCD00001011
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
8059
1,4-dichlorobutane
ClCCCCCl
Used in organic synthesis including adiponitrile. It is also used as an active pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobutane (1,4-DCB) can be used as an organic solvent (O) for ion-transfer voltammetry at water (W) interface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé en synthèse organique, y compris l’adiponitrile. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif. Le 1,4-dichlorobutane (1,4-DCB) peut être utilisé comme solvant organique (O) pour la voltampérométrie de transfert d’ions à l’interface eau (W).
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C2,4g/l.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des métaux alcalins et des métaux alcalino-terreux. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Dichlorobutane
Point de fusion -38°C
Densité 1.139
Point d’ébullition 155°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.454
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 635673
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C2.4g/L.
Poids de la formule 127.01
Pourcentage de pureté 97%