Learn More
1,4-dichlorophtalazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476107 5 g 5g
15466107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33295.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10-7-4752
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 199.03
Numéro MDL MFCD00006909
Clé InChI ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-Dichlorophtalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
CID PubChem 78490
Nom IUPAC 1,4-Dichlorophtalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dichlorophthalazine
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 98%