Learn More
1,4-dichlorophtalazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11906611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11906611 1 g Flacon en verre -
11916611 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155090010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10-7-4752
Clé InChI ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,4-Dichlorophtalazine
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dichlorophthalazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 163.6°C to 163.8°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Quantité 1 g
Beilstein 23,II,177
Synonyme 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=C(Cl)N=N1
Poids moléculaire (g/mol) 199.04
CID PubChem 78501
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%