Learn More
1,4-dichlorophtalazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916611 5 g Flacon en verre 5g
11906611 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10-7-4752
Clé InChI ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,4-dichlorophthalazine
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dichlorophthalazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 163.6°C to 163.8°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Quantité 5 g
Synonyme phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 199.03
CID PubChem 78490
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystalline Powder or Powder
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%