Learn More
1,4-dicyanobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10726141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10726141 100 g Flacon en verre 100g
10070840 25 g Flacon en verre 25g
10551184 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10726141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113821000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-26-7
Formule moléculaire C8H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00001810
Clé InChI BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
CID PubChem 12172
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarbonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dicyanobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 222°C to 227°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CN)2
Quantité 100 g
Beilstein 09, 846
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre