Learn More
1,4-Dicyanobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dicyanobenzene |
| CAS | 623-26-7 |
| Formule moléculaire | C8H4N2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Terephthalonitrile, 1,4-Benzodinitrile, 1,4-Bis(cyano)benzene, 4-Cyanobenzonitrile, NSC 144977, NSC 78439, Terephthalic Acid Dinitrile, Terephthalodinitrile, p-Benzenedicarbonitrile, p-Benzenedinitrile, p-Cyanobenzonitrile, p-Dicyanobenzene, p-Phthalodinitrile, p-Phthalonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H |
| SMILES | N#Cc1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | benzène-1,4-dicarbonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.13 |
| Poids de la formule | 128.0374 |