Learn More
1,4-Diéthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diethoxybenzene |
| Point de fusion | 69°C to 71°C |
| Point d’ébullition | 245°C to 248°C |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2044373 |
| Poids de la formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |