Learn More
1,4-diéthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10559240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559240 5 mL Flacon en verre 5mL
10182520 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114150050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-05-5
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009264
Clé InChI DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
CID PubChem 7734
ChEBI CHEBI:34062
Nom IUPAC 1,4-diethylbenzene
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diethylbenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 184°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(C2H5)2
Indice de réfraction 1.4935 to 1.4955
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 426
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride,miscible with ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.