Learn More
1,4-diéthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490963 25 g 25g
11480963 5 g 5g
11400973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13343.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
1,4-Diethylbenzene, is used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics andcross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diéthylbenzène est utilisé comme solvant et intermédiaire dans la fabrication d‘autres composés organiques pour les produits finis tels que les agents de durcissement, les plastiques d‘ingénierie et les agents de réticulation.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Mais soluble dans l‘éthanol, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-05-5
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009264
Clé InChI DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
CID PubChem 7734
ChEBI CHEBI:34062
Nom IUPAC 1,4-diéthylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diethylbenzene
Point de fusion -43°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.495
Quantité 25 g
Numéro UN UN2049
Beilstein 1903396
Informations sur la solubilité It is insoluble in water. But soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 98%