Learn More
1,4-Diéthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diethylbenzene |
| CAS | 105-05-5 |
| Formule moléculaire | C10 H14 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(CC)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,4-diéthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.22 |
| Poids de la formule | 134.1096 |