Learn More
1,4-Diethylpiperazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446446 250 g 250g
11426446 10 g 10g
11436446 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24743.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6483-50-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
1,4-Diethylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-La diéthylpipérazine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le toluène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétique. Stocker sous azote, à une température recommandée inférieure à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6483-50-7
Formule moléculaire C8H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.246
Numéro MDL MFCD00126900
Clé InChI DDPRYTUJYNYJKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 80973
Nom IUPAC 1,4-diéthylpipérazine
SMILES CCN1CCN(CC1)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diethylpiperazine
Quantité 250 g
Synonyme piperazine, 1,4-diethyl, 1,4-diethyl piperazine, piperazine,1,4-diethyl, acmc-1be2o
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,toluene.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 98%