Learn More
1,4-difluoro-2-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461430 5 g 5g
11451430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26890.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2265-92-1
Formule moléculaire C6H3F2I
Poids moléculaire (g/mol) 239.99
Numéro MDL MFCD03094151
Clé InChI WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 223084
Nom IUPAC 1,4-difluoro-2-iodobenzène
SMILES FC1=CC=C(F)C(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Densité 1.998
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2,5-difluoroiodobenzene, benzene,1,4-difluoro-2-iodo, 2,5-difluoro-1-iodobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-iodo, pubchem4402, acmc-209fxx, 1,4-bis fluoranyl-2-iodanyl-benzene
Poids de la formule 239.99
Pourcentage de pureté 97%