Learn More
Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
1,4-2L’acide dihydroxy-naphthoïque de Propionibacterium freudenreichii est connu pour favoriser la prolifération de Bifidobacterium. Il a une application thérapeutique potentielle pour le traitement du psoriasis.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid |
| Point de fusion | 220°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 204.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |