Learn More
1,4-dihydroxyanthraquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494473 1000 g 1000g
11404483 250 g 250g
11414483 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11010.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
1,4-Dihydroxyanthraquinone is used to color gasoline and some heating oils. It is used as an intermediate for the synthesis of indanthrene- and alizarin-derived dyes. It is also used to form lake pigments with calcium, barium and lead. It may be used in the synthesis of cyclopentanoids by cyclization of α,β-unsaturated aldehyde with 1, 4 1,4-Dihydroxyanthraquinone. It has been studied as a long range emissive ratiometric fluorescent probe for live cell imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dihydroxyanthraquinone est utilisé pour colorer l’essence et certaines huiles de chauffage. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse des colorants dérivés de l’indanthrene et de l’alizarin. Il est également utilisé pour former des pigments lacustres avec du calcium, du baryum et du plomb. Il peut être utilisé dans la synthèse des cyclopentanoïdes par la cyclisation de α,β-aldéhyde non saturé avec du 1,4 1,4-dihydroxyanthraquinone. Il a été étudié comme une sonde fluorescente ratiométrique à longue portée pour l’imagerie cellulaire vivante.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-64-1
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.214
Numéro MDL MFCD00001209
Clé InChI GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
CID PubChem 6688
ChEBI CHEBI:37487
Nom IUPAC 1,4-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Point de fusion 195°C to 198°C
Point d’ébullition ∼450°C
Point d’éclair 222°C (431°F)
Quantité 1000 g
Beilstein 1914036
Merck Index 14,8064
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 95%