Learn More
1,4-Dihydroxyanthraquinone, TRC
Code produit 30138196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138196 1 g 1g
30135757 500 mg 500mg
30003476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4555931G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-64-1
Formule moléculaire C14 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Synonyme Anthraquinone, 1,4-dihydroxy- (8CI), 1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,4-Dihydroxyanthraquinone, C.I. 58050, C.I. Solvent Orange 100, C.I. Solvent Orange 86, Chinizarin, DAQ, Macrolex Orange GG, NSC 15367, NSC 229036, NSC 40899, NSC 646569, Quinizarin, Quinizarine, Smoke Orange 18, Smoke Orange R, Solvent Orange 100, Solvent Orange 86, 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-
Nom IUPAC 1,4-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinizarin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Poids de la formule 240.0423