Learn More
1,4-Dihydroxynaphtalène, TRC
Code produit 30010130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010130 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4471501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dihydroxynaphthalene
CAS 571-60-8
Formule moléculaire C10 H8 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1,4-Dihydroxynaphthalene, 1,4-Naphthohydroquinone, 1,4-Naphthoquinol, Hydronaphthoquinone, Naphthohydroquinone, α-Naphthoquinhydrone
Formule InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc(O)c2ccccc12
Nom IUPAC Naphtalène-1,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Poids de la formule 160.0524