Learn More
1,4-Diidobenzène, TRC
Code produit 30378027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378027 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4660751G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diidobenzene
CAS 624-38-4
Formule moléculaire C6H4I2
Quantité 1 g
Synonyme p-Diiodo-benzene, 4-Iodophenyl Iodide, NSC 6297, p-Diiodobenzene, p-Phenylene Diiodide
Formule InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
SMILES Ic1ccc(I)cc1
Nom IUPAC 1,4-diiodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 329.9
Poids de la formule 329.8402