Learn More
1,4-diiodo-2,5-diméthylbenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10272532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10272532 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10272532 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13663DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diiodo-2, 5-dimethylbenzene
CAS 1124-08-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H8I2
Formule linéaire I2C6H2(CH3)2
Numéro MDL MFCD00829126
Synonyme 2,5-diiodo-p-xylene, benzene,1,4-diiodo-2,5-dimethyl, 2,5-diiodo-rho-xylene, maybridge1_002567, 1,4-bis iodanyl-2,5-dimethyl-benzene
Clé InChI WJYYUEQVECTILJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(I)=C(C)C=C1I
Nom IUPAC 1,4-diiodo-2,5-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 357.96
CID PubChem 2736171
Poids de la formule 357.95
Pourcentage de pureté 97%