Learn More
1,4-diiodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428246 100 g 100g
11418246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15335.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    144.65€ / 100g
    Économisez 30.79€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 1,4-Diiodobenzène est utilisé dans la réaction de Suzuki. Il sert de précurseur dans la préparation de l’acide martinellique et des 1,4-Bis(p-R-phényléthynyl)benzènes. De plus, il est utilisé dans la préparation du 1,4-Diiodo-2,5-didodécylbenzène, qui est un réactif de départ pour la synthèse de l’oligo(1,4-phénylène éthynylène). Il est également employé dans les produits alimentaires humains et animaux, y compris les antiseptiques et les désinfectants. Il est aussi utilisé dans les films polarisants des écrans LCD.
Solubilité
Soluble dans lʼéther et lʼéthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-38-4
Formule moléculaire C6H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 329.907
Numéro MDL MFCD00001054
Clé InChI LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
CID PubChem 12208
Nom IUPAC 1,4-diiodobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodobenzene
Point de fusion 128°C to 132°C
Point d’ébullition 285°C
Quantité 100 g
Beilstein 1904546
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 329.91
Pourcentage de pureté 98%