Learn More
1,4-diiodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10743381 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743381 50 g Flacon en verre 50g
10137793 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10743381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185970500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.9 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-38-4
Formule moléculaire C6H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 329.9
Numéro MDL MFCD00001054
Clé InChI LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
CID PubChem 12208
Nom IUPAC 1,4-diiodobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diiodobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128°C to 132°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 285°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4I2
Quantité 50 g
Beilstein 05, 227
Poids de la formule 329.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diiodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.