Learn More
1,4-diiodobutane, 99 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403317 25 g 25g
11413317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16216.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-21-7 | C4H8I2 | 309.92 g/mol
1,4-Diiodobutane is used as an additive to enhance perovskite solar cell performance. It is used as a crosslinking agent for the synthesis of anion exchange membranes from cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diiodobutane est utilisé comme additif pour améliorer les performances des cellules solaires de pérovskite. Il est utilisé comme agent de couplage pour la synthèse des membranes échangeuses d’anions à partir de cellulose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec un agent oxydant puissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-21-7
Formule moléculaire C4H8I2
Poids moléculaire (g/mol) 309.92
Numéro MDL MFCD00001099
Clé InChI ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
CID PubChem 12337
Nom IUPAC 1,4-diiodobutane
SMILES ICCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion 5°C to 7°C
Densité 2.35
Point d’ébullition 108°C to 110°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.6212
Quantité 25 g
Beilstein 1098276
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 309.92
Pourcentage de pureté 99%