Learn More
1,4-diiodooctafluorobutane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diiodooctafluorobutane |
| Note relative au nom | stabilized with copper |
| Point de fusion | -9°C |
| Densité | 2.487 |
| Point d’ébullition | 85°C (100 mmHg) |
| Formule linéaire | I(CF2)4I |
| Indice de réfraction | 1.4294 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1777548 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |