Learn More
1,4-diiodooctafluorobutane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495277 25 g 25g
11485277 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22660.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-50-8
Formule moléculaire C4F8I2
Poids moléculaire (g/mol) 453.84
Numéro MDL MFCD00042263
Clé InChI JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
CID PubChem 78993
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodooctafluorobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -9°C
Densité 2.487
Point d’ébullition 85°C (100 mmHg)
Formule linéaire I(CF2)4I
Indice de réfraction 1.4294
Quantité 25 g
Beilstein 1777548
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 453.84
Pourcentage de pureté 97%