Learn More
1,4-Diiodooctafluorobutane, TRC
Code produit 30376443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376443 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4925035G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodooctafluorobutane
CAS 375-50-8
Formule moléculaire C4F8I2
Quantité 5 g
Synonyme 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane
Formule InChI InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Poids moléculaire (g/mol) 453.83
Poids de la formule 453.7962