Learn More
1,4-Diiodooctafluorobutane, TRC
Code produit 30374304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4925031G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodooctafluorobutane
CAS 375-50-8
Formule moléculaire C4F8I2
Quantité 1 g
Synonyme 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane
Formule InChI InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Poids moléculaire (g/mol) 453.83
Poids de la formule 453.7962