Learn More
1,4-Diiodotetrafluorobenzene, TRC
Code produit 30377574
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377574 50 mg
30377232 500 mg
30374352 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46607850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-57-4
Formule moléculaire C6F4I2
Poids moléculaire (g/mol) 401.86
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
SMILES Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Poids de la formule 401.8025