Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10173151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10173151 1 g Flacon en verre 1g
10318840 5 g Flacon en verre -
11955681 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10173151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314380010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4538-37-8 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4538-37-8
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00075559
Clé InChI OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 350453
Nom IUPAC 1,4-diisocyanatobutane
SMILES C(CCN=C=O)CN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diisocyanatobutane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OCN(CH2)4NCO
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 1 g
Numéro UN 2206
Gravité spécifique 1.1
Synonyme 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide