Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, TRC
Code produit 30377213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377213 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377213 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4518251G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Formule moléculaire C6H8N2O2
Quantité 1 g
Synonyme 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
SMILES O=C=NCCCCN=C=O
Nom IUPAC 1,4-diisocyanatobutane
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Poids de la formule 140.06