Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, TRC
Code produit 30383556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383556 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451825100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Formule moléculaire C6H8N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
SMILES O=C=NCCCCN=C=O
Nom IUPAC 1,4-diisocyanatobutane
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Poids de la formule 140.06