Learn More
1,4-Diisopropylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369789 500 g 500g
11349789 25 g 25g
11359789 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22871.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diisopropylbenzène est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de stabilisants, de polymères, de lubrifiants synthétiques et d’hydroperoxydes. Il est également utilisé dans le procédé TALSPEAK (Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes) pour séparer les lanthanides trivalents des cations actinides trivalents. L’une de ses applications est le retraitement du combustible nucléaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les agents oxydants puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-18-5
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.28
Numéro MDL MFCD00008892
Clé InChI SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
CID PubChem 7486
Nom IUPAC 1,4-bis(propan-2-yl)benzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diisopropylbenzene
Point de fusion -17°C
Densité 0.857
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair 76°C (170°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.489
Quantité 500 g
Beilstein 1854739
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 99%