Learn More
1,4-diisopropylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10190352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10190352 5 g Flacon en verre 5g
10573511 25 g Flacon en verre 25g
10583511 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10190352 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155210050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-18-5
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.28
Numéro MDL MFCD00008892
Clé InChI SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
CID PubChem 7486
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diisopropylbenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -17.0°C
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 76°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4[CH(CH3)2]2
Indice de réfraction 1.4890 to 1.4910
Quantité 5 g
Beilstein 05,II,339
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: %iscible with alcohol, ether, benzene, acetone and, ccl4
Nom IUPAC 1,4-bis(propan-2-yl)benzène
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diisopropylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.