Learn More
1,4-Diisopropylbenzène, TRC
Code produit 30388353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388353 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4553805G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diisopropylbenzene
CAS 100-18-5
Formule moléculaire C12 H18
Quantité 5 g
Synonyme Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
Nom IUPAC 1,4-di(propan-2-yl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 162.27
Poids de la formule 162.1409