Learn More
1,4-Diméthoxy-2-méthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 24599-58-4 |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,5-Dimethoxytoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(C)c1 |
| Nom IUPAC | 1,4-diméthoxy-2-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
| Poids de la formule | 152.0837 |