Learn More
1,4-Diméthoxy-2-méthylbenzène, TRC
Code produit 30377772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377772 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494773250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene
CAS 24599-58-4
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 250 mg
Synonyme 2,5-Dimethoxytoluene
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(C)c1
Nom IUPAC 1,4-diméthoxy-2-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837