Learn More
1,4-Diméthoxy-2-méthylbenzène, TRC
Product Code. 30370319
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30370319 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30370319 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4947732.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene
CAS 24599-58-4
Formule moléculaire C9H12O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 2,5-Dimethoxytoluene
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(C)c1
Nom IUPAC 1,4-diméthoxy-2-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0837