Learn More
1,4-Dimethoxybenzene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dimethoxybenzene |
| CAS | 150-78-7 |
| Formule moléculaire | C8H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00008401 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | COC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |