Learn More
1,4-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455203 500 g 500g
11445203 100 g 100g
11465203 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455203 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12822.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,4-Dimethoxybenzene is used as Pharmaceutical Intermediate. It is used in some paints and as a diazo dye. It is also used in perfumes and flavors in order to its floral odor. In addition, it is used on greasy skin, and with sulfur to treat acne, or as a dandruff treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé dans certaines peintures et comme colorant diazoïque. Il est également utilisé dans les parfums et les arômes pour son odeur florale. En outre, il est utilisé sur la peau grasse, et avec du soufre, pour traiter l’acné, ou pour traiter les pellicules.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,83 g/l à 20°C) et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-78-7
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00008401
Clé InChI OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
CID PubChem 9016
Nom IUPAC 1,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dimethoxybenzene
Point de fusion 54°C to 58°C
Densité 1.053
Point d’ébullition 212°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Odeur Sweet
Quantité 500 g
Beilstein 774605
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.83g/L at 20°C) and methanol.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%