Learn More
1,4-Diméthoxybenzène, TRC
Code produit 30387055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387055 25 g -
30376456 100 g -
30376191 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45638025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-78-7
Formule moléculaire C8 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.164
Synonyme Benzene, p-dimethoxy- (8CI), 1,4-Dimethoxybenzene, 1,4-Dimethoxybenzol, 4-Methoxyanisole, DMB, Hydroquinone dimethyl ether, Methyl 4-methoxyphenyl ether, Methyl p-methoxyphenyl ether, NSC 7483, Quinol dimethyl ether, p-Dimethoxybenzene, p-Hydroquinone dimethyl ether, p-Methoxyanisole
Nom IUPAC 1,4-diméthoxybenzène
SMILES COc1ccc(OC)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Dimethoxybenzene
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Poids de la formule 138.0681