Learn More
Dichlorhydrate d’acide 1,4-diméthylpipérazine-2-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10892611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10892611 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10724482 1 g Flacon en verre ambré 1g
10526820 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10892611 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13851CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1174064-55-1
Formule moléculaire C7H16Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.117
Clé InChI UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
CID PubChem 45594293
Nom IUPAC 1,4-diméthylpipérazine-2-acide carboxylique ; dichlorhydrate
SMILES CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 231.12
Pourcentage de pureté 95%