Learn More
1,4-dinitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404270 5 g 5g
11414270 25 g 25g
11424270 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10293.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    41.65€ / 5g
    Économisez 4.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
1,4-Dinitrobenzene is used in a study to evaluate the ionization mechanism and solvent effect by novel atmospheric pressure photoionization mass spectrometry in negative ion mode for analysis of some compounds. 1,4-Dinitrobenzene can be used in synthesis of dyes and dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dinitrobenzène est utilisé dans une étude pour évaluer le mécanisme d’ionisation et l’effet de solvant par la nouvelle spectrométrie de masse par photoionisation à pression atmosphérique en mode d’ions négatifs pour l’analyse de certains composés. Le 1,4-dinitrobenzène peut être utilisé dans la synthèse de colorants et d’intermédiaires de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (0,8 g/l) à 20°C.
Remarques
Incompatible avec les bases, les métaux alcalins, les agents oxydants et l’acide nitrique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-25-4
Formule moléculaire C6H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.108
Numéro MDL MFCD00007314
Clé InChI FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
CID PubChem 7492
ChEBI CHEBI:51398
Nom IUPAC 1,4-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dinitrobenzene
Point de fusion 172°C to 176°C
Densité 1.625
Point d’ébullition 299°C
Point d’éclair 150°C (302°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3443
Beilstein 1105828
Merck Index 14,3273
Informations sur la solubilité Soluble in water. (0.8g/L) at 20°C.
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dinitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dinitrobenzene