Learn More
1,4-dinitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10598512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10598512 5 g Flacon en verre 5g
10391491 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10598512 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408650050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.40€
    44.65€ / 5g
    Économisez 4.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-25-4
Formule moléculaire C6H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.11
Numéro MDL MFCD00007314
Clé InChI FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
CID PubChem 7492
ChEBI CHEBI:51398
Nom IUPAC 1,4-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dinitrobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173°C to 175°C
Couleur Ocre à orange
Densité 1.6300g/mL
Point d’ébullition 299°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NO2C6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 05, 261
Merck Index 15, 3299
Gravité spécifique 1.63
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene,chloroform,,ethyl acetate,acetone and toluene
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dinitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.