Learn More
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31020901
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31020901 100 g
31017174 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31020901 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD129697100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
CAS 105-95-3
Formule moléculaire C15H26O4
Numéro MDL MFCD00046977
Quantité 100 g
SMILES O=C(CCCCCCCCCCC1)OCCOC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 270.36
Pourcentage de pureté 98%