Learn More
1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12(14)16-10-9-15-11/h1-10H2 |
| Poids de la formule | 228.1362 |