Learn More
1,4-Dioxan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30964217
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30964217 5 g
30960365 10 g
30964216 500 g
30959120 25 g
30962938 100 g
30956339 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30964217 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1257845g
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Formule moléculaire C4H6O3
Numéro MDL MFCD00215855
Quantité 5 g
SMILES O=C1OCCOC1
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Pourcentage de pureté 98%